Learn More
Brand™ Low-Form Polypropylene Beakers with Blue Printed Scale
Codice prodotto. 15387864 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
400 mL
500 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15387864
Marca: Brand™ 87624
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High clarity
  • With beaded rim and spout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3000 mL
Materiale Polypropylene
Incrementi 250mL
Graduated