Learn More
Porcelaines Avignon™ Crogioli bassi in porcellana
Codice prodotto. 11748473
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 ml
6 mL
14 ml
25 mL
40 ml
80 ml
130 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11748473
Marca: Porcelaines Avignon™ 11306
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Heat and cool substances in the laboratory using Porcelaines Avignon™ Low Form Porcelain Crucibles. They are available in various capacities.
  • Low walls
  • Withstand high temperatures and rapid temperature changes
  • Porcelain
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 40 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 55mm
Altezza (sistema metrico) 36 mm
Product Type Crogiolo