Learn More
Porcelaines Avignon™ Crogioli bassi in porcellana
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 ml
6 mL
14 ml
25 mL
40 ml
80 ml
130 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Low walls
- Withstand high temperatures and rapid temperature changes
- Porcelain
Specifica
Specifica
| Materiale | Porcellana |
| Finitura | Levigato |
| Capacità (sistema metrico) | 6 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 33mm |
| Altezza (sistema metrico) | 21 mm |
| Product Type | Crogiolo |