Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pesafiltri bassi
Codice prodotto. p-8000322
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
45 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10508151
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05560509
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For the precise and secure weighing of samples in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Low-Form Weighing Bottles are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • With interchangeable NS stopper or cap
  • With fused-in size (mm) and capacity (mL)
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Forma Basso
N. per confezione Confezione da 1
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Product Type Bottiglia per pesata
Diametro (sistema metrico) 35 mm
Tipo di chiusura Coperchio pulsante