Learn More
SI Analytics™ Elettrodi pH combinati a bassa manutenzione con testa della spina a vite
Sfoglia Tutto SI Analytics ProdottiDescrizione
- PH combination electrode, type H8281HD, length 120 mm, D = 12 mm, 0 ... + 100 ° C
- Low Maintenance pH Combination Electrode with Screw Plug Head
- Low maintenance, glass shaft, KPG annular gap junction
- Referid™-electrolyte, Silamid™-reference system, dome membrane, H-glass, plug head, length 120 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 2...13 pH
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Testa tappo a vite |
| Giunzione | Diaframma gap anulare KPG |
| Materiale | Vetro H |
| Intervallo di pH | 42413 |
| Tipo | Elettrodo pH combinato |
| Riferimento interno | Silamid™ |
| Membrana | A cupola |
| Modello | H 8281 Hd |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | °° |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Vedi altri risultati |