Learn More
Miele Professional™ Cesto inferiore
Codice prodotto. 10539542 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 515 x 531 x 250mm
Codice prodotto. 10539542
Marca: Miele Professional™ 6439180
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cesto inferiore U 184/1 per disporre provette da centrifuga, vial e provette
  • Dotato di 96 ugelli iniettori
  • Altezza di carico: 170 mm
  • Utilizzabile solo con cesto superiore O 175 / O 187 / O 184
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type U 184/1 Cesto inferiore
Modello U 184/1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Models: G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 and PG 8536, and items such as centrifuge tubes, vials, test tubes fraction collectors, NMR tubes or autosampler tubes.
Profondità (sistema metrico) 515mm
Altezza (sistema metrico) 250mm
Larghezza (sistema metrico) 531mm
Quantità 1 ogni