Learn More
Miele Professional™ Cesto inferiore
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 515 x 534 x 50mm
Descrizione
- L'altezza di carico può variare secondo i diversi cesti superiori
- Supporto per listello con magneti ML/2 per ric. automat. carrello
Specifica
Specifica
| Product Type | U 874/1 Cesto inferiore |
| Modello | U 874/1 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 and PG 8536 |
| Profondità (sistema metrico) | 515mm |
| Altezza (sistema metrico) | 50mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 534mm |
| Quantità | 1 ogni |