Learn More
Eppendorf™ Lower Part For Research 3 Neo Single Channel Pipettes
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 μL
10 μL
20 μL
100 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Colore:
Dark Gray
Light Gray
Turquoise
Descrizione
- Eppendorf spare part is designed to replace the entire lower part including the piston cone, of Eppendorf Research™
- 3 neo pipettes, which is housed inside the ejector sleeve
- Available in various color code and Volume capacity
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Pipettes |
| Materiale | Thermoplastic |
| Tipo | Pipette Lower Part |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipette Tips |
| Quantità | 1 Pk. |