Learn More
Buerkle™ Lowering Cable for Buerkle™ Dipping Bottles
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
100 m
25 m
50 m
Materiale:
Copper
Polypropylene
Stainless Steel
Stainless Steel (V2A)
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.25 mm
2 mm
2.3 mm
4.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Good chemical resistance
- For dipping bottles and immersion cylinders, matching manually-operated drum reels made of various materials
- Tensile load max. up to 10kg
Specifica
Specifica
| Product Type | Lowering Cable |
| Materiale | Stainless Steel (V2A) |
| Finitura | PTFE-coated |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dipping Samplers and Immersion Cylinders, Manually-Operated Drum Reels |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |