Learn More
Buerkle™ Lowering Cable for Buerkle™ Dipping Bottles
Codice prodotto. 10279771 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
100 m
25 m
50 m
Materiale:
Copper
Polypropylene
Stainless Steel
Stainless Steel (V2A)
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.25 mm
2 mm
2.3 mm
4.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10279771
Marca: Buerkle™ 53090201
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Lowering Cable for dipping bottles and immersion cylinders, matching manually-operated drum reels made of various materials.
  • Good chemical resistance
  • For dipping bottles and immersion cylinders, matching manually-operated drum reels made of various materials
  • Tensile load max. up to 10kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Lowering Cable
Materiale Polypropylene
Colore Red
Da utilizzare con (applicazione) Dipping Samplers and Immersion Cylinders
Diametro (sistema metrico) esterno 2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 m