Learn More
Buerkle™ Lowering Cable for Buerkle™ Dipping Bottles
Codice prodotto. 11892663
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
100 m
25 m
50 m
Materiale:
Copper
Polypropylene
Stainless Steel
Stainless Steel (V2A)
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.25 mm
2 mm
2.3 mm
4.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11892663
Marca: Buerkle™ 53090425
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Lowering Cable for dipping bottles and immersion cylinders, matching manually-operated drum reels made of various materials.
  • Good chemical resistance
  • For dipping bottles and immersion cylinders, matching manually-operated drum reels made of various materials
  • Tensile load max. up to 10kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Lowering Cable
Materiale Copper
Da utilizzare con (applicazione) Dipping Bottles and Immersion Cylinders, Manually Operated Drum Reels
Diametro (sistema metrico) esterno 4.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 25 m