Learn More
LPAM-1 Rat, APC, Clone: DATK32, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio QAB73-APC-100ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| LPAM-1 | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| Store at 2-4°C. |
| Flow Cytometry | |
| DATK32 | |
| APC | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| IgG2a κ |