Learn More
Buerkle™ Bottiglie di sicurezza per liquido di lavaggio con collo largo in LDPE
Codice prodotto. 10142644 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Colore chiusura:
Arancione
Blu
Giallo
Rosso
Trasparente
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10142644
Marca: Buerkle™ 03103050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from LDPE for strength, clarity, and flexibility. Buerkle™ LDPE Wide Mouth Wash Bottles are imprinted with substance name in German, English, French and Spanish, hazard and safety instructions, GHS pictograms and CAS number.
  • Wide mouth opening for safe filling
  • Yellow translucent color with light protection
  • Curved aperture on screw cap for precision jet dispensing without splatters
  • Color coded closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Translucent Yellow
Diametro (sistema metrico) interno collo 39 mm
Materiale LDPE
Colore chiusura Giallo
Closure Included
Bocca Larga
Product Type Wash Bottle
Chemical Label Unlabeled