Learn More
WTW™ LR 925/01 2 Electrode Conductivity Cell
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11745184
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11745184
Marca: WTW™ 301720
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The conductivity measuring cells of the highest quality for decades. These are the basis for the new IDS conductivity measuring cells. The advantages of the IDS technology include the automatic transfer of the cell constant and therefore the exclusion of possible erroneous input.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 2-electrodes, Graphite
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.5 m
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 100°C
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm