Description
LRRC29 Polyclonal specifically detects LRRC29 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | LRRC29 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500 |
| Formulation | PBS, pH7.0 |
| Gene Alias | FBL9F-box and leucine-rich repeat protein 9FBXL9, F-box protein FBL9, F-box/LRR-repeat protein 9, leucine rich repeat containing 29, leucine-rich repeat-containing protein 29 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LRRC29 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?