Learn More
Corning™ LSE™ Digital Water Bath, 6L
Codice prodotto. p-6768053 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Electrical Requirements:
230 V, 50/60 Hz, 2.4 A
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15671312
Marca: Corning™ 6784
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Corning LSE Digital Water Bath is a personal-sized bath with seamless chamber that can accommodate up to 6L of water or can serve as dry bath when using thermal beads.
  • Compact design
  • Corrosion resistant stainless steel chamber and cover
  • Powerful 500W heater programmed by LED digital controller
  • Precise temperature control by hydraulic thermostat
  • Stainless steel gable cover included, which helps retain heat and minimize evaporation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di unità di controllo PID
Descrizione Water Bath
Capacità (sistema metrico) 6 L
Gamma di temperatura Ambient +5° to 99°C
Display Digital LED
Dimensioni (P x L x A) 29 x 38 x 23 cm (11.4 x 14.9 x 9.0 in.)
Dimensioni interne (L x P x A) 17 x 32 x 18 cm (6.7 x 12.6 x 6.9 in.)
Larghezza (sistema imperiale) 14.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno Chamber: 12.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 32 cm Chamber
Altezza (sistema imperiale) 9.0 in.
Altezza (sistema imperiale) interno Chamber: 6.9 in.
Altezza (sistema metrico) 23 cm
Altezza (sistema metrico) interno 18 cm
Depth (English) Interior Chamber: 6.7 in.
Profondità (sistema metrico) 29 cm
Depth (Metric) Interior 17 cm Chamber
Peso (sistema imperiale) 19 lb.
Peso (sistema metrico) 8.6 kg
Electrical Requirements 230 V, 50/60 Hz, 2.4 A