Learn More
Corning™ LSE™ Fixed-Angle Rotors
Codice prodotto. 11377681 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità:
18 x 1.5 ml
6 x 50 ml
12 x 15 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11377681
Marca: Corning™ 480137
Rotors with different tube size and capacity configurations
  • Da utilizzare con centrifuga compatta Corning LSE
  • Scelta di configurazioni: 6 provette da 50 ml, 12 provette da 15 ml o 18 provette da 1.5 ml
  • Numero massimo di giri/min: 6000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotore
Capacità 12 x 15 ml
Velocità max 6000 gir/min
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuga compatta Corning™ LSE™
Angolo Fisso