Learn More
Corning™ LSE™ Orbital Shaker with Flat Platform
Codice prodotto. p-8009060 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
UK Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11981991
Marca: Corning™ 6782FP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for staining and washing of fragile gels
The Corning LSE Low Speed Orbital Shaker includes a 30 x 30 cm platform and is ideal for staining and destaining gels, washing blots and general mixing applications. Speed can be set from 3 to 60 rpm and the timer can be set for up to 2 hours or for continuous operation.
  • Ideal for staining and washing of fragile gels
  • Gentle motion prevents foaming of liquids
  • Simple analog control with easy-turn knobs
  • 19mm orbit for blotting, gel staining and general mixing
  • Safe for cold room and incubator use
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Orbita 19 mm
    Intervallo di velocità 3 to 60 rpm
    Temperature Range (Metric) 4°C to 70°C
    Amperaggio 0.15 A
    Tipo di spina UK Plug
    Frequenza 50/60 Hz
    Dimensioni (L x P) 295 x 295 mm
    Dimensioni (L x P x A) 340 x 295 x 160 mm
    Altezza (sistema metrico) 160 mm
    Lunghezza (sistema metrico) 395 mm
    Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 295 mm
    Larghezza (sistema metrico) 295 mm
    Peso (sistema metrico) 5 kg
    Modello FP
    Stile della piattaforma Flat
    Intervallo temporizzatore 20 to 120 in 10 minute step, HOLD function