Learn More
Corning™ LSE™ Orbital Shaker without Platform
Codice prodotto. 11991991 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
UK Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11991991
Marca: Corning™ 6782NP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Two stainless steel platform options.
The Corning LSE orbital shaker meets a variety of shaking and mixing applications. A powerful brushless motor and counter-balanced shaker mechanism provides smooth operation for years of trouble-free use. Different platforms (order separately) are available and are easily interchangeable.
  • Two stainless steel platform options
  • 19 mm orbit for aeration of cultures and staining gels
  • Large digital display with single-knob control
  • Digital control of shaking speed and time
  • Safe for cold room or incubator use
  • Maximum capacity: 4 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, or 16 x 125 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 19 mm
Intervallo di velocità 20 to 300 rpm
Tensione 230 V
Amperaggio 0.25 A
Tipo di spina UK Plug
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Stainless Steel Platform
Dimensioni (L x P x A) 312 x 255 x 130 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Lunghezza (sistema metrico) 312 mm
Larghezza (sistema metrico) 255 mm
Peso (sistema metrico) 7.3 kg
Modello NP
Intervallo temporizzatore 30 sec - 99minutes 50 seconds in 10 second steps, under 10
min. in 1 second steps, timer HOLD function