Learn More
Corning™ LSE™ Shaking Incubator Accessory, Plastic Clamps
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità:
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Constructed of polypropylene.
Specifica
Specifica
| Capacità | 125 mL |
| Product Type | Clamp |
| Descrizione | Case of 1 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LSE Benchtop Shaking Incubator |
| Quantità confezione | 1 Ea. |