Learn More
Corning™ LSE™ Shaking Incubators
Codice prodotto. 15947971 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 x 1 L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125 mL Flasks
49 L Flasks
Requisiti elettrici:
230 V, 50/60 Hz, EU and UK plug
Intervallo di velocità:
20 to 300 rpm
20 to 400 rpm
Peso (sistema metrico):
37.7 kg
63.6 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15947971
Marca: Corning™ 6752
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cabinet-style incubator has compact footprint and can be stacked to maximize space efficiency. Built in orbital shaker accepts a large assortment of platforms and clamps that can accommodate flasks, Petri dishes, and test tube racks.
This cabinet-style incubator has a compact footprint and can also be stacked to maximize space ­efficiency. The built in orbital shaker accepts a large assortment of platforms and clamps that can accommodate flasks, Petri dishes, and test tube racks. The maximum capacity is 4 x 1 L flasks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 19 mm
Intervallo di velocità 20 to 400 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, EU and UK plug
Temperature Range (Metric) Ambient +5° to 80°C in 0.1° increments
Capacità 49 L Flasks
Product Type Incubator
Precisione termica ±0.25°C, ±0.1°C
Materiale Exterior: Cold rolled steel; Interior: Mirrored stainless steel
Profondità (sistema imperiale) 19.25 in.
Depth (English) Interior 14.75 in.
Profondità (sistema metrico) 55 cm
Depth (Metric) Interior 37.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 22.25 in.
Altezza (sistema metrico) 58 cm
Altezza (sistema metrico) interno Chamber: 38.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 23 in.
Larghezza (sistema metrico) 42.5 cm
Larghezza (sistema metrico) interno Chamber: 34.3 cm
Peso (sistema imperiale) 83 lb.
Peso (sistema metrico) 37.7 kg
Display Digitale
Stile Cabinet
Intervallo temporizzatore 0 to 99 min.