Learn More
R&D Systems™ LTB4 Parameter Assay Kit
Codice prodotto. 18762064
Click to view available options
Sufficiente per:
1 x 96-well Plate
6 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 18762064
Marca: R&D Systems™ KGE006B
LTB4 Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The LTB4 Parameter Assay Kit quantifies multi-species Leukotriene B4/LTB4 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo saggio 10.30 to 2500 pg/mL
Assay Sensitivity 10.9 pg/mL
Coniugato Biotin
Cross-reattività Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Product Type ELISA Kit
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Specificità LTB4 Levels in Various Samples
Sufficiente per 1 x 96-well Plate
Target Species Multi-species
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Quantità 1 Kit
Volume del campione Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at -20° to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.