Learn More
R&D Systems™ LTB4 Parameter Assay Kit
Click to view available options
Sufficiente per:
1 x 96-well Plate
6 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The LTB4 Parameter Assay Kit quantifies multi-species Leukotriene B4/LTB4 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 10.30 to 2500 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 10.9 pg/mL |
| Coniugato | Biotin |
| Cross-reattività | Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Product Type | ELISA Kit |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Specificità | LTB4 Levels in Various Samples |
| Sufficiente per | 1 x 96-well Plate |
| Target Species | Multi-species |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Vedi altri risultati |