Learn More
Eurofins DiscoverX LTK Protein, Active
Descrizione
LTK is a member of the ros/insulin receptor family of tyrosine kinases. Tyrosine-specific phosphorylation of proteins is a key to the control of diverse pathways leading to cell growth and differentiation. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
GenBank NM_002344.3
Specifica
Specifica
| Formulazione | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% β-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecolare | 74 kDa |
| Quantità | 10 μg |
| Specie | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Tag proteine | N-terminal GST |
| Sistema di espressione | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Protein Form | Truncated |
| Purity or Quality Grade | ≥75% |
| Proteine | LTK, active |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.