Learn More
Lucifer yellow CH, Dilithium salt, ≥99%, >95%, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11487532 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Codice prodotto. 11487532
Marca: MP Biomedicals 0215526780
Identificatori chimici
CAS 67769-47-5
Formula molecolare C13H9Li2N5O9S2
Molecular Weight (g/mol) 457.241
InChI Key RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 6-amino-2[(Hyrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-Benz[de] Isoquinoline-5,8-disulfonic acid dilithium salt
PubChem CID 124220108
ChEBI CHEBI:52106
IUPAC Name dilithium;6-amino-2-(hydrazinecarbonylamino)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinoline-5,8-disulfonate
SMILES [Li+].[Li+].C1=C(C=C2C3=C1C(=O)N(C(=O)C3=CC(=C2N)S(=O)(=O)[O-])NC(=O)NN)S(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lucifer yellow CH, Dilithium salt
Nota nome For HPLC analysis
Intervallo percentuale saggio >95%
Peso formulazione 457.2
Percent Purity ≥99%
Colore Orange to Yellow
Quantità 100 mg
Forma fisica Powder