missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Luciferase Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-1677F
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Luciferase Polyclonal antibody specifically detects Luciferase in Firefly samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Specifica
| Luciferase | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Goat | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Firefly | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FITC | |
| ec 1.13.12.7, firefly luciferase, Fluc, LuC, luciferin 4 monooxygenase, Luciferin 4-monooxygenase | |
| Luciferase [Photinus pyralis (Firefly)] | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto