Learn More
Cole Parmer Luer Fittings
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
5/8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Cole Parmer Luer Fittings feature exceptional durability and are easy to disassemble for cleaning
Ideal for harsh chemical environments
Specifica
Specifica
| Descrizione | Male luer lock x 1/16 in. hose barb |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Stainless Steel |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 5/8 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15.748 mm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Dimensioni dei tubi | 5/8 in. |
| Product Type | Luer fittings, male luer lock x 1/16 in. hose barb |