Learn More
Hamilton™ Luer Hub Tubing
Click to view available options
Descrizione:
16 Gauge
17 Gauge
26 Gauge
3.175 mm (1/8 in.)
Diametro (sistema metrico) interno:
0.46 mm
1.02 mm
1.42 mm
1.59 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available to fit a range of gauges
- Manufactured from durable and chemically resistant PTFE
- Tubing only; hubs available separately
Specifica
Specifica
| Tipo | Tubing |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.02 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.42 mm |
| Quantità confezione | 1/Pk. |
| Descrizione | 16 Gauge |
| Lunghezza complessiva (sistema metrico) | Custom |
| Materiale | PTFE |