Learn More
Megro™ Luer Luck Tuberkulin Spritze Softjekt
Codice prodotto. 10084117
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 100
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10084117
Marca: Megro™ HSW5010.200V0
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Specifica
Materiale Polypropylene (Barrel), Polystyrene (Plunger), Synthetic Polyisoprene Rubber (Hub)
Senza lattice Yes
Product Type Tuberculin syringes
Tipo di collegamento Luer Slip