Learn More
3M™ Respiratori per particolato
Codice prodotto. 11706003
Click to view available options
Tipo di filtro:
FFP1
FFP2
FFP3
With Exhalation Valve:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11706003
Marca: 3M™ 7100011341
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protezione comoda ed efficace delle vie respiratorie contro le particelle di polvere e/o particelle liquide non volatili. La mascherina antiparticolato 3M serie 8300 offre una filtrazione efficace e una respirazione naturale, per prestazioni elevate costanti.
Provide comfortable, effective respiratory protection for use in industries where workers will be exposed to dust particles and/or non-volatile liquid particles.
  • Tested and certified to AS/NZS 1716:2003
  • Robust outer shell improves collapse resistance
  • M-Noseclip adjusts easily for fewer pressure points and greater comfort on the nose
  • Braided headbands improve comfort on the neck, face, and head with a secure feel
  • 3M™ Advanced Electret Filter Material gives effective filtration with low breathing resistance for consistent high-quality performance
  • The super-soft, cushioned inner lining helps workers stay comfortable
  • Models that include the Cool Flow™ exhalation valve offer improved comfort in hot humid environments and/or where work is hard and physical
  • Colored headbands for easy identification: yellow for P1, blue for P2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità AS/NZS 1716:2003; European Standard EN149:2001 + A1:2009 NR
Tipo di filtro FFP1
Materiale Thermoplastic Elastomer
Product Type General Purpose Particulate Respirator
With Exhalation Valve No
Da utilizzare con (applicazione) Industries where workers will be exposed to dust particles or non-volatile liquid particles
Senza lattice Yes
Modello 8310
Tipo di protezione nasale Aluminum clip
Sterilità Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No