Learn More
Thermo Scientific™ Luer-Tip, Gas-Tight Manual Syringes for GC Systems
Codice prodotto. 10371195 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
1000 μL
10 mL
Calibro dell'ago:
23s G
26 G
26s G
Lunghezza (sistema metrico):
57 mm
80 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Gas Chromatography Systems
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus RSH, TriPlus 100LS Autosamplers
Codice prodotto. 10371195
Marca: Thermo Scientific™ 36502025
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Get a gas-tight syringe for manual injections. This syringe features a Luer-Tip connection and is available in a variety of sizes.
Get a gas-tight syringe for manual injections in your GC system. This syringe features a Luer-Tip connection and is available in a variety of sizes. Made of quality materials, they are designed for easy, accurate, precise and reproducible injections.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibro dell'ago 26 G
Lunghezza (sistema imperiale) 3.15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Volume (sistema metrico) 5 μL
Stile del punto dell'ago Cone
Tipo di collegamento Fixed