Learn More
Luff-Schoorl Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15624170 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
Codice prodotto. 15624170
Marca: Honeywell-Fluka 344001L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, 25 g/L
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Luff-Schoorl Reagent
CAS 497-19-8, 7732-18-5, 7758-98-7
Numero UN UN3082
Quantità 1 L