Learn More
Emma Safety Footwear Lukas XXD6T Safety Shoes
Click to view available options
Size:
39
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather
- Steel toe cap
- PU outer toe cap
- Extremely resilient reinforced sole
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo di chiusura | Laces |
| Colore | Black |
| Progettazione | Lukas XXD6T |
| Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Materiale | Leather |
| Size | 39 |
| Materiale dello zoccolo | Steel |