Learn More
Lumateperone tosylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483817
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16483817
Marca: Medchem Express HY19733
MedChemExpress Lumateperone (ITI-007) tosylate is a 5-HT2A receptor antagonist (Ki = 0.54 nM), a partial agonist of presynaptic D2 receptors and an antagonist of postsynaptic D2 receptors (Ki = 32 nM), and a dopamine D1 receptor modulator. Lumateperone tosylate has anticancer activity and can also be used in studies of psychiatric disorders such as schizophrenia.
Lumateperone (ITI-007) tosylate is a 5-HT2A receptor antagonist (Ki = 0.54 nM), a partial agonist of presynaptic D2 receptors and an antagonist of postsynaptic D2 receptors (Ki = 32 nM), and a dopamine D1 receptor modulator. Lumateperone tosylate has anticancer activity and can also be used in studies of psychiatric disorders such as schizophrenia.
Specifica
Materiale o nome chimico Lumateperone tosylate
CAS 1187020-80-9
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H36FN3O4S
Quantità 50 mg
Sinonimo ITI-007 tosylate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (176.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.77 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CC[C@@](N3CCN(C)C4=C3C5=CC=C4)([H])[C@@]5([H])C2.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 565.7
Peso formulazione 565.7
Percent Purity 96.56%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.