missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lumateperone tosylate, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200101769
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16483817

Marca: Medchem Express HY19733

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Lumateperone (ITI-007) tosylate is a 5-HT2A receptor antagonist (Ki = 0.54 nM), a partial agonist of presynaptic D2 receptors and an antagonist of postsynaptic D2 receptors (Ki = 32 nM), and a dopamine D1 receptor modulator. Lumateperone tosylate has anticancer activity and can also be used in studies of psychiatric disorders such as schizophrenia.

Lumateperone (ITI-007) tosylate is a 5-HT2A receptor antagonist (Ki = 0.54 nM), a partial agonist of presynaptic D2 receptors and an antagonist of postsynaptic D2 receptors (Ki = 32 nM), and a dopamine D1 receptor modulator. Lumateperone tosylate has anticancer activity and can also be used in studies of psychiatric disorders such as schizophrenia.

Specifica

Materiale o nome chimico Lumateperone tosylate
CAS 1187020-80-9
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H36FN3O4S
Quantità 50 mg
Sinonimo ITI-007 tosylate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (176.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.77 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CC[C@@](N3CCN(C)C4=C3C5=CC=C4)([H])[C@@]5([H])C2.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 565.7
Peso formulazione 565.7
Percent Purity 96.56%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato