Learn More
Greiner Bio-One LUMITRAC™ 200 μClear™ Bottom Medium-Binding 96-well Microplate
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Specifications
Specifications
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Metodo di rilevamento | Luminescence |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Binding Type | Medium Binding |
| Colore | White |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 25 to 340 μL |
| Show More |