Learn More
Greiner Bio-One LUMITRAC™ and FLUOTRAC™ 96-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10777492
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Codice prodotto. 10777492
Marca: Greiner Bio-One 655073
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Color:White; Sterility:Sterile; Lid:Without Lid
  • Non-Pyrogenic
  • Material: Polystyrene
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Traced way back to production through defined LOT number system
  • Sample carryover and cross-contamination risk is minimized
Certifications
DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Area di coltura 0.34 cm2
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Not Autoclavable
Imballaggio 10/Pk., 40/Cs.
Colore White
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 25 to 340 μL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Total Volume (Metric) Well 392 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
RCF max 1000 x g (swinging-bucket rotor)
N. per custodia 40
N. per confezione 10
Quantità 40/Cs.
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Dimensioni (L x P x A) 128 x 85 x 14 mm