Learn More
Lutetium Standard For ICP, 1000μg/mL, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10541183 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10541183 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10541183 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLLU22X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.63€
    464.83€ / 500mL
    Risparmia 69.80€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Lu1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium Standard
Nota nome For AA and ICP
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7439-94-3, 7697-37-2, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 2.0, 0.1, 97.9
Nomi componenti o analita Lu
Formula molecolare Lu
Numero MDL MFCD00011098
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Lu]
Elemento Lu
IUPAC Name lutetium
Solvent or Matrix 2% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 174.97
PubChem CID 23929
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:33382
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000mg/L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000 ug/mL Lutetium
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Product intended for laboratory use only