Learn More
Lutetium(III) acetate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7049510
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11342518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014571.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 207500-05-8 | C6H9LuO6 | 352.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207500-05-8
Formula molecolare C6H9LuO6
Molecular Weight (g/mol) 352.10
Numero MDL MFCD00211310
InChI Key YMPHWTSLMNFNFB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lutetium(3+) triacetate
SMILES [Lu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) acetate hydrate
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 352.11 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic