Learn More
Lutetium(III) chloride, ultra dry, 99.98% (REO)
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descripción
It is used as an additive for chemical industry, single crystal scintillators, carbon arc rods, PET scan detectors, high refractive index glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Lutetium(III) chloride |
| Punto di fusione | 905°C (sublimation) |
| Nota nome | Ultra dry |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 g |
| Note percentuale saggio | (REO) |
| Indice di Merck | 14,5615 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Peso formulazione | 281.33 |
| Percent Purity | 99.98% |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido