Learn More
Lutetium(III) fluoride, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11480710
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11480710
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044425.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13760-81-1 | LuF3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13760-81-1
Formula molecolare LuF3
Numero MDL MFCD00016191
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium (III) fluoride
Punto di fusione 1182°C
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3288
Peso formulazione 231.97
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 8.3 g/mL