Learn More
Lutetium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7051518
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11364118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041415.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For vacuum deposition
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13760-81-1
Numero MDL MFCD00016191
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) fluoride
Punto di fusione 1182°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Pieces
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3288
Peso formulazione 231.97
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 8.3 g/mL