Learn More
Lutetium(III) fluoride, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7049536
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11372578
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014620.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13760-81-1
Numero MDL MFCD00016191
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) fluoride
Punto di fusione 1182°C
Forma fisica Lump
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3288
Peso formulazione 231.97
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 8.3 g/mL