Learn More
Lutetium(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7050190
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11398697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035803.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13813-45-1
Numero MDL MFCD00049970
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) iodide
Punto di fusione 1050°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Flakes or Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Peso formulazione 555.68
Percent Purity 99.9%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 5.60 g/mL