Learn More
Lutetium(III) nitrate hydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7049508
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11302518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014568.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 100641-16-5 | LuN3O9 | 360.98 g/mol
Lutetium(III) nitrate hydrate is used in ceramics, glass, phosphors and in lasers. It finds application as a catalyst in petroleum cracking and to prepare laser crystal. Further, it is used in hydrogenation, alkylation and polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100641-16-5
Formula molecolare LuN3O9
Molecular Weight (g/mol) 360.98
Numero MDL MFCD00150421
InChI Key APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 16212852
SMILES [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) nitrate hydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare Lu(NO3)3·xH2O
Numero UN UN1477
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in strong mineral acids.
IUPAC Name lutetium(3+);trinitrate;hydrate
Peso formulazione 360.98 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Hygroscopic