Learn More
Lutetium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7048692
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11306328
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011258.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 100641-16-5 | LuN3O9 | 360.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100641-16-5
Formula molecolare LuN3O9
Molecular Weight (g/mol) 360.98
Numero MDL MFCD00150421
InChI Key APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 16212852
IUPAC Name lutetium(3+);trinitrate;hydrate
SMILES [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) nitrate hydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare Lu(NO3)3·xH2O
Numero UN UN1477
Peso formulazione 360.98 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic