Learn More
Lutetium(III) oxide, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7050231
Click to view available options
Quantità:
1 g
2 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2g
5g
Codice prodotto. 11313308
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036244.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12032-20-1
Formula molecolare Lu2O3
Molecular Weight (g/mol) 397.93
Numero MDL MFCD00011100
InChI Key UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC Name dilutetium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) oxide
Punto di fusione 2487°C
Forma fisica Sintered Lump
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,5615
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 397.94
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 9.420 g/mL