Learn More
Lutetium(III) sulfate octahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7049507
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11392508
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014566.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lutetium Sulfate also called Lutetium Sulphate, is applied in making phosphors. Stable Lutetium can be used as catalysts in petroleum cracking in refineries and can also be used in alkylation, hydrogenation, and polymerization applications. It can also be used as an ideal host for X-ray phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13473-77-3
Numero MDL MFCD00011499
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) sulfate octahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,5615
Informazioni di solubilità Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Peso formulazione 782.24 (683.12 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Hygroscopic