Learn More
Welch™ LVS 101 Z Laboratory Vacuum System
Codice prodotto. 11849081 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
310 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11849081
Marca: Welch™ 115027
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Modular manual and automatic control chemically resistant PTFE construction
Modular manual and automatic control chemically resistant PTFE construction 230V 50Hz flow rate 17L/min vacuum mbar <8 Ilmvac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 310 mm
Modello LVS 101 Z
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 445 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 360 mm
Tipo di pompa Laboratory Vacuum System
Maximum Pressure <8 mbar
Tensione 230 V