Learn More
Welch™ LVS 610 T ef Laboratory Vacuum System
Codice prodotto. 11872263 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
310 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11872263
Marca: Welch™ 115254
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Diaphragm pump system designed for solvent distillation/evaporation applications. Welch™ LVS 610 T ef Laboratory Vacuum System comprises oil-free chemical duty diaphragm pump (MPC) with control package, liquid containment and exhaust vapour condenser.
  • Chemically resistant diaphragm pump MPC 601 T with frequency changer and gas ballast valve
  • Suction-side separator with 500mL round-bottomed flask
  • Pressure-side, insulated intensive cooler with round-bottom flask 500mL with safety valve
  • Digital vacuum controller 521 with sensor and venting valve
  • One automatically regulated connection
  • Suction connection DN8 for hose inside diameter 8mm
  • Assembled and wired ready for connection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 36 x 31 x 44.5 cm (14.1 x 12.2 x 17.5 in.)
Profondità (sistema metrico) 310 mm
Modello LVS 610 T ef
Peso (sistema imperiale) 59 lb.
Peso (sistema metrico) 26.8 kg
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 445 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 360 mm
Tipo di pompa Laboratory Vacuum System
Spostamento d'aria 81 L/min.
Applicazioni Vacuum Network
Maximum Pressure <2 mbar
Tensione 230 V